Learn More
3M™ Mono de protección 4515 desechable naranja
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
Descripción
- El material transpirable reduce la acumulación de calor y las molestias
- Excelente barrera contra partículas secas y salpicaduras limitadas de productos químicos líquidos (CE Tipo 5/6)
- Material SMS de gran resistencia y transpirabilidad de 50 gsm
- Cumple con los requisitos de fugas hacia el interior de EN 1073-2 para protección contra partículas nucleares
- Cremallera de doble sentido con cubrecremalleras completamente hermético
- Diseño de capucha de dos paneles
- Muñecas, cintura y tobillos elásticos para una mayor comodidad y libertad de movimiento
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de producto | Mono de protección |
Tamaño | 3XL |
Sexo | Unisex |
Material | SMS, polipropileno |
Color | Naranja |
Desechables | Sí |
Estilo de cintura | Elástico |
Estilo de tobillo | Elástico |
Estilo de manguito | Elástico |
Hood Type | 2 paneles |