Learn More
Kartell™ Placas de Petri desechables
Diseñadas para el trabajo rutinario de laboratorio, la investigación bacteriológica
164.00€ - 180.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Con marcado CE, IVD |
---|---|
Color | Transparente |
Desechables | Desechables |
Material | Poliestireno |
Para utilizar con (aplicación) | Trabajo rutinario de laboratorio, investigación bacteriológica |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10717922
|
Kartell™
0036300 |
90 mm |
180.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envoi: 30-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15997850
|
Kartell™
0036700 |
65 mm |
164.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envoi: 25-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Especificaciones
Con marcado CE, IVD | |
Desechables | |
Trabajo rutinario de laboratorio, investigación bacteriológica |
Transparente | |
Poliestireno |