Learn More
Buerkle™ LaboPlast™ SteriPlast™ DispoPipette
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Open and insert into liquid to obtain an all-layer sample is obtained. Or keep it closed to and then open once inserted up to the sampling point to obtain a target- point sample. Buerkle™ LaboPlast™ SteriPlast™ DispoPipette is very easy to operate.
112.00€ - 525.00€
Especificaciones
Tipo de producto Pipeta
Material HDPE
Capacidad (métrico) 200 mL
Desechables Sí
Para utilizar con (aplicación) Para tomar muestras de líquidos de baja viscosidad
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Esterilidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Esterilidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11901501
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Buerkle™
5393-5532
Estéril Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15530793
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Ver documentos
Buerkle™
5393-5532
Estéril
174.41€
paquete de 20
En stock
Añadir a la cesta
10767075
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Buerkle™
5393-5531
No estéril Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15520793
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Ver documentos
Buerkle™
5393-5531
No estéril
138.56€
paquete de 20
En stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • All-layer and target point samples possible
  • HDPE
  • Clean room manufactured
  • Optionally sterilized by gamma rays
  • 21mm dia.
  • 20 pieces per pack, individually wrapped
Especificaciones
Especificaciones
Pipeta
200 mL
Para tomar muestras de líquidos de baja viscosidad
HDPE
Sí
1000 mm