Learn More
Fisherbrand™ Guantes de examen de nitrilo con protección extra sin polvo no estériles desechables
Resistentes a una amplia gama de productos químicos y a perforaciones. Los guantes de examen de nitrilo con protección extra sin polvo no estériles y desechables Fisherbrand™ no contienen látex.
16.60€ - 18.85€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Cumple la norma EN 455, apartados 1 y 2 |
---|---|
Color | Morado |
Desechables | Sí |
Latex Free | Sí |
Material | Nitrilo |
Descripción
Guantes, nitrilo, desechables, púrpura, EPI Categoría IIIUn diseño ergonómico y 100% de nitrilo. Libre de látex y de proteínas con aceleradores residuales no detectables. Dedos con textura. Libre de polvo.
Especificaciones
Cumple la norma EN 455, apartados 1 y 2 | |
Sí | |
Nitrilo | |
Guantes de examen | |
0,10 mm | |
50/paq. | |
300 mm |
Morado | |
Sí | |
sin polvo | |
No estéril | |
Con textura | |
Perforaciones y amplia gama de productos químicos |