Learn More
Fisherbrand™ Guantes de examen de nitrilo sin polvo no estériles desechables
Resistentes a una amplia gama de productos químicos y a perforaciones. Los guantes de examen de nitrilo con protección extra sin polvo no estériles y desechables Fisherbrand™ no contienen látex.
Marca: Fisherbrand™ FB69264
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Guantes, nitrilo, desechables, púrpura, EPI Categoría IIIUn diseño ergonómico y 100% de nitrilo. Libre de látex y de proteínas con aceleradores residuales no detectables. Dedos con textura. Libre de polvo.
Especificaciones
Cumple la norma EN 455, apartados 1 y 2 | |
Sí | |
Nitrilo | |
Guantes de examen | |
No estéril | |
Con textura | |
Perforaciones y amplia gama de productos químicos |
Morado | |
Sí | |
sin polvo | |
L | |
0,10 mm | |
100/paq. | |
250 mm |