Learn More
3M™ Monos de protección de polipropileno
Click to view available options
Tamaño:
Small
M
L
XL
2XL
3XL
4X-Large
Altura (imperial):
64 to 67 in.
69 a 71 in
73/76 pulg
76 to 78 in.
De 66 a 69 pulg
De 70 a 74 in
De 78 a 81 in
Altura (métrico):
164 to 170 cm
167 a 176 cm
174 a 181 cm
179 a 187 cm
194 to 200 cm
De 186 a 194 cm
De 200 a 206 cm
Descripción
- El material transpirable reduce la acumulación de calor y las molestias
- Excelente barrera contra partículas secas y salpicaduras de líquido limitadas (Tipo CE 5/6)
- Material SMS de gran resistencia y transpirabilidad de 50 gsm
- Cumple con los requisitos de fugas hacia el interior de EN 1073-2 para protección contra partículas nucleares
- Cremallera de doble sentido con cubrecremalleras completamente hermético
- Diseño de capucha de dos paneles
- Muñecas, cintura y tobillos elásticos para una mayor comodidad y libertad de movimiento
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de producto | Mono de protección |
Tamaño | M |
Sexo | Unisex |
Material | SMS, polipropileno |
Color | Red |
Desechables | Single-use |
Estilo de cintura | Elástico |
Estilo de tobillo | Elastic |
Estilo de manguito | Elastic |
Hood Type | 2 paneles |