Learn More
Simport™ Pipetas de transferencia desechables
Elimine el riesgo de vidrio roto y de exposición a materiales infecciosos con estas pipetas todo en uno. Las pipetas de transferencia desechables Simport™ se han moldeado con polietileno de baja densidad transparente y son inertes a líquidos biológicos y a la mayoría de ácidos.
40.80€ - 190.00€
Especificaciones
Material LDPE
Gotas/ml 25
Para utilizar con (aplicación) Para la transferencia rápida y segura de líquidos
Tipo Pipeta de transferencia
Desechables
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Volumen (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Volumen (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
13496408
Ver documentos
Simport™
P200-5610S
5 ml
190.00€
paquete de 4000
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
11702274
Ver documentos
Simport™
P200-60
6 ml Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
  • Pipetas de transferencia de LDPE
  • Se acabó el tener que buscar la perilla de caucho adecuada para las pipetas de vidrio
  • Se pueden sellar y refrigerar
  • Funcionan bien siempre que sea necesario una transferencia rápida y segura de líquidos
  • Resistente a temperaturas de hasta -196 °C. Puede esterilizarse con gas (EtO)
  • Seleccione entre 12 modelos populares, disponible en varios tamaños, diseños de punta y longitudes, en envasado estéril o no estéril
  • Disponible con graduaciones
Especificaciones
Especificaciones
LDPE
Para la transferencia rápida y segura de líquidos
25
Pipeta de transferencia