Learn More
Biochrom Cubeta de UV-vVisible desechable
Para su uso con el espectrofotómetro de UV/visible GeneQuant 1300
Marca: Biochrom 80-3000-81
186.20 EUR hasta el 2025-08-24
Use el código promocional "24117" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Celda desechable para espectrofotometría visible y de luz ultravioleta
- Paso óptico: 10mm
Especificaciones
Cubeta visible ultavioleta | |
70 μl | |
100/Paq. | |
Espectrofotómetro UV/visible GeneQuant 1300 |
Sí | |
Plástico UV | |
10 mm |