Learn More
DL-1-Amino-2-propanol, 94 %, contiene aprox. 5 % 2-Amino-1-propanol, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | DL-1-Amino-2-propanol |
Nombre de nota | 99+% |
Punto de fusión | -2°C |
Densidad | 0.9600g/mL |
Punto de ebullición | 161°C |
Temperatura de inflamación | 71°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 93% min. (GC) |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula lineal | CH3CH(OH)CH2NH2 |
Vedi altri risultati |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Código de producto |
---|---|---|---|
A0428657 | Certificado de análisis | 17/05/2025 | 149650010,149650025 |
A0471760 | Certificado de análisis | 17/05/2025 | 149650010,149650025 |
A0414887 | Certificado de análisis | 31/01/2025 | 149650010,149650025 |
A0428657 | Certificado de análisis | 04/04/2024 | 149650010,149650025 |
A0414887 | Certificado de análisis | 05/12/2023 | 149650010,149650025 |
Sicurezza e movimentazione
- DL-1-Amino-2-propanol
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.