Learn More
DL-3-Metilciclopentanona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3779071 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
CAS: 1757-42-2 | C6H10O | 98.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1757-42-2
Fórmula molecular C6H10O
Peso molecular (g/mol) 98.14
Número MDL MFCD00001416
Clave InChI AOKRXIIIYJGNNU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methylcyclopentanone, cyclopentanone, 3-methyl, dl-3-methylcyclopentanone, 3-methyl-1-cyclopentanone, cyclopentanone, 3-methyl-, r, 3-methylcyclopentanone, +/-, acmc-20apjx, 3-methyl cyclopentanone, 3-methyl-cyclopentanone, acmc-1ba4k
PubChem CID 15650
Nombre IUPAC 3-metilciclopentan-1-ona
SMILES CC1CCC(=O)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-3-Methylcyclopentanone
Color Amarillo
Densidad 0.9100g/mL
Punto de ebullición 145°C
Temperatura de inflamación 36°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C5H7(=O)
Índice de refracción 1.4330 to 1.435
Cantidad 5 g
Beilstein 07, 11
Gravedad específica 0.91
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,ether and acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.14
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • DL-3-Methylcyclopentanone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.