Learn More
DL-6-Metoxi-α-metil-2-naftalenometanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-157902 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
CAS: 77301-42-9 | C13H14O2 | 202.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77301-42-9
Fórmula molecular C13H14O2
Peso molecular (g/mol) 202.25
Número MDL MFCD01632581
Clave InChI OUVJWFRUESFCCY-SECBINFHSA-N
Sinónimo 1-6-methoxy-2-naphthyl ethanol, 1-6-methoxynaphthalen-2-yl ethanol, 1-6'-methoxy-2-naphthyl ethanol, +/--1-6-methoxynaphthyl ethanol, 2-1-hydroxyethyl-6-methoxynaphthalene, 1-6-methoxynaphthalen-2-yl ethan-1-ol, 6-methoxy-alpha-methyl-2-naphthalenemethanol, 1rs-1-6-methoxy-2-naphthyl ethanol naproxen impurity k, 1-6-methoxy-2-naphthyl ethan-1-ol, naproxen impurity k
PubChem CID 575523
Nombre IUPAC 1-(6-metoxinaftalen-2-il)etanol
SMILES COC1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)[C@@H](C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-6-Methoxy-α-methyl-2-naphthalenemethanol
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 111.0°C to 114.0°C
Color Beige amarillento a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone,dichloromethane,ethylacetate,slightly soluble in benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.25
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino