Learn More
Alcohol DL-sec-fenetil, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 98-85-1 | C8H10O | 122.17 g/mol
32.40€ - 72.35€
CAS | 98-85-1 |
---|---|
Fórmula molecular | C8H10O |
Peso molecular (g/mol) | 122.17 |
Número MDL | MFCD00004508 |
Clave InChI | WAPNOHKVXSQRPX-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | methylphenyl carbinol, 1-phenylethan-1-ol, alpha-methylbenzyl alcohol, styralyl alcohol, 1-phenethyl alcohol, styrallyl alcohol, methylphenylcarbinol, 1-phenylethyl alcohol, phenylmethylcarbinol, 1-hydroxyethyl benzene |
PubChem CID | 7409 |
ChEBI | CHEBI:669 |
Nombre IUPAC | 1-feniletanol |
SMILES | CC(C1=CC=CC=C1)O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10215231
|
Thermo Scientific Acros
351881000 |
100 g | Frasco de vidrio |
32.40€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10173141
|
Thermo Scientific Acros
351885000 |
500 g | Frasco de vidrio |
72.35€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
98-85-1 | |
122.17 | |
WAPNOHKVXSQRPX-UHFFFAOYSA-N | |
7409 | |
1-feniletanol |
C8H10O | |
MFCD00004508 | |
methylphenyl carbinol, 1-phenylethan-1-ol, alpha-methylbenzyl alcohol, styralyl alcohol, 1-phenethyl alcohol, styrallyl alcohol, methylphenylcarbinol, 1-phenylethyl alcohol, phenylmethylcarbinol, 1-hydroxyethyl benzene | |
CHEBI:669 | |
CC(C1=CC=CC=C1)O |
Especificaciones
DL-sec-Phenethyl alcohol | |
98-85-1 | |
Incolora | |
203°C to 205°C | |
Auténtico | |
C8H10O | |
1.5260 to 1.528 | |
06, II, 444 | |
methylphenyl carbinol, 1-phenylethan-1-ol, alpha-methylbenzyl alcohol, styralyl alcohol, 1-phenethyl alcohol, styrallyl alcohol, methylphenylcarbinol, 1-phenylethyl alcohol, phenylmethylcarbinol, 1-hydroxyethyl benzene | |
WAPNOHKVXSQRPX-UHFFFAOYSA-N | |
1-feniletanol | |
7409 | |
11.2 mPa.s (20°C) | |
97% |
97% | |
20°C | |
1.0100g/mL | |
86°C | |
96% min. (GC) | |
C6H5CH(CH3)OH | |
MFCD00004508 | |
1.01 | |
Solubility in water: 29g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and glycerol | |
CC(C1=CC=CC=C1)O | |
122.17 | |
CHEBI:669 | |
122.17 | |
Líquido |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Nocivo en caso de ingestión.
Provoca irritación ocular grave.
Declaración de GHS P
Lavar bien la cara, las manos y cualquier región de la piel que haya quedado expuesta después de la manipulación.
En CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca.
No inducir el vómito.
Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal.
Usar gafas, máscara de protección.
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 202-707-1
missing translation for 'rtecsNumber' : DO9275000.
missing translation for 'tsca' : TSCA
- DL-sec-Phenethyl alcohol
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.