Learn More
DL-Valina, Thermo Scientific™
Código de producto. 15204924 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
CAS 516-06-3
Fórmula molecular C5H11NO2
Peso molecular (g/mol) 117.15
Número MDL MFCD00004267
Clave InChI KZSNJWFQEVHDMF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dl-valine, h-dl-val-oh, valin, valine, dl, dl-2-amino-3-methylbutanoic acid, 2-amino-3-methylbutanoic acid, dl, valina, dl-.alpha.-aminoisovaleric acid, dl-2-amino-3-methylbutyric acid, 2-aminoisovaleric acid
PubChem CID 1182
ChEBI CHEBI:27266
Nombre IUPAC Ácido 2-amino-3-metilbutanoico
SMILES CC(C)C(N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Valine
Envase Frasco de plástico
Cantidad 1 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 117.15
Grado Extra puro
Nombre del producto
  • DL-Valine