Learn More
Motic™ Condensador Abbe, N.A. 0,90/1,25
Construido con un revestimiento de plástico de alta calidad sobre las piezas de soporte óptico internas de metal. El condensador Motic™ Abbe, N.A. 0,90/1,25 tiene un diafragma de 6 hojas.
Marca: Motic™ 1101001901581
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Condensador de tipo Abbe.
- Construcción de alta calidad (plástico/metal).
- Incluye un diafragma de 6 hojas.
- Incluye una ranura para portaobjetos.
Especificaciones
Condensador | |
N.D.0,90/1,25 | |
Microscopios compuestos verticales de las series BA310 y BA410 | |
Diafragma de seis hojas, ranura para portaobjetos |