Learn More
Cytiva DMEM, polvo con bajo nivel de glucosa
Supports cell culture growth and biomanufacturing processes with powdered DMEM glucose media. HyClone™ DMEM, Powder with Low Glucose is manufactured using ISO 9001 processes.
26.30€ - 163.00€
Especificaciones
Formulario | Polvo |
---|---|
Esterilidad | No estéril |
Sterilization Method | No estériles |
Con aditivos | Glutamina, Glucosa, Piruvato sódico, Rojo de fenol, Bicarbonato sódico |
Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C, alejado de la luz y la humedad |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11561771
|
Cytiva
SH30002.02 |
2 de 5 L |
28.40€
paquete de 2 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11581771
|
Cytiva
SH30002.04 |
50 l |
163.00€
50 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11571771
|
Cytiva
SH30002.03 |
10 L |
26.30€
10 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- High–quality classical media formulations in convenient packaging
- Manufactured in cGMP (21 CFR 820) compliant and ISO9001 certified facilities
- Exacting manufacturing processes ensure lot–to–lot consistency
Especificaciones
Polvo | |
No estériles | |
De 2 °C a 8 °C, alejado de la luz y la humedad |
No estéril | |
Glutamina, Glucosa, Piruvato sódico, Rojo de fenol, Bicarbonato sódico |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 36 meses