Learn More
Dodecacarboniltetracobalto, 98 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11332138
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17786-31-1
Fórmula molecular C12Co4O12
Peso molecular (g/mol) 571.853
Número MDL MFCD00064698
Clave InChI YMFAWOSEDSLYSZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dodecacarbonyltetracobalt, dodecacarbonyltetracobalt min
PubChem CID 6096999
Nombre IUPAC monóxido de carbono;cobalto
SMILES [C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[Co].[Co].[Co].[Co]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dodecacarbonyltetracobalt
Punto de fusión 60°C (dec.)
Color Negro
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 25 g
Fórmula lineal Co4(CO)12
Número UN UN3179
Formula Weight (peso de la fórmula) 571.86
Porcentaje de pureza ≤98%
Sensibilidad Air Sensitive
Densidad 2.09g/mL