Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sal de sulfato sódico de dodecilo, 99%, para bioquímica
Código de producto. 10408093
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
500 g
2.5 kg, 2,5 kg
CAS: 151-21-3 | C12H25NaO4S, C12H25NaO4S | 288.38 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Desnaturaliza y solubiliza proteínas para la electroforesis. El sulfato de n-dodecil de sodio es un detergente aniónico utilizado para funcionar como desnaturalizador de proteínas.Se utiliza principalmente en detergentes para ropa con muchas aplicaciones de limpieza.Se aplica en la determinación del peso molecular de proteínas por electroforesis de gel de poliacrilamida y en el análisis de hemoglobina.En los productos alimenticios, se utiliza como agente emulsionante y como ayuda para batir.Se encuentra ampliamente en dentífricos, champús, cremas de afeitar y formulaciones de baño de burbujas debido a su efecto espesante y la capacidad de crear una espuma.
Solubilidad
Ligeramente soluble en etanol.
Notas
Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 151-21-3
Fórmula molecular C12H25NaO4S
Especificaciones
ensayo 0,99
Nombre del producto químico o material Dodecilsulfato, sal sódica
Color De blanco a beige
Cantidad 2.5 kg, 2,5 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 288,38
Número MDL MFCD00036175
Punto de fusión 206,0 °C
Tipo de empaquetado Frasco de plástico
Clave InChI DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Nombre IUPAC dodecilsulfato de sodio
Peso molecular (g/mol) 288.38
Pureza 99 %, bioquímica
Solubilidad Solubilidad en agua: 130 g/l (20 °C). Otras solubilidades: parcialmente soluble en alcohol, 75 g/l soluble en etanol (20 °C)
Sinónimo Laurilsulfato de sodio
Formulario Polvo cristalino o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dodecyl sulfate sodium salt
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.