Learn More
Miele Professional™ Sistema de dosificación
Módulo dispensador DOS G 60 para recipientes de 5 a 10 l para la autodosificación de productos de limpieza líquidos y el control de nivel
Marca:  Miele Professional™ 5703990
Código de producto. 12084301
  • en la oferta / cada uno
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Compatible con todos los PG 8535
  • Ajustable mediante control electrónico de la máquina
  • Longitud del tubo de succión de 300 mm para latas de 5 y 10 l
  • Longitud del cable guía: 1,90 m
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Sistema dispensador
Módulo dispensador DOS G-60
Lavadoras desinfectadoras, laboratorio