Learn More
BRAND™ Elemento dosificador para dispensadores de análisis de trazas BRAND Dispensette S
Elemento dosificador de repuesto para todos los modelos de dispensadores de análisis Dispensette S Trace BRAND; de 1 a 10 ml. Incluye certificado de análisis.
Marca:  BRAND™ 708035
386.95 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 15613997
  • 580.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 05-08-2025
Descripción
  • Elemento dosificador de repuesto para BRAND Dispensette S Trace de 1 a 10 ml
  • Se adapta a instrumentos con resorte de tántalo o platino-iridio
  • Incluye certificado de análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
10 ml
Análisis de trazas de Dispensette™ S
Certificado de calidad