Learn More
Miele Professional™ Sistema de dosificación
Bomba dispensadora con manguera, con indicador de nivel para la dispensación automática de productos de limpieza líquidos
Especificaciones
Color Gris
Tensión 200/230 V
Ver más especificaciones
Descripción
Descripción
  • Para la lavadora de instrumental de vidrio de laboratorio Miele PG 8504
  • Módulo dispensador para detergente líquido
  • Sifón de 20 cm para recipiente
  • Indicador de contenedor vacío
Especificaciones
Especificaciones
Gris
200/230 V