Learn More
Agua de doble destilación sin pirógenos
Click to view available options
Cantidad:
5 l
10 l
Tamaño de la unidad:
10 litros
5 litros
Descripción
El agua destilada se produce hirviendo el agua y luego condensando el vapor en un recipiente limpio, dejando atrás las sustancias contaminantes sólidas. El agua de doble destilación produce un nivel de purificación aún mayor. Se prepara hirviendo lentamente el vapor de agua condensada no contaminada de una ebullición lenta previa.
Especificaciones
Especificaciones
Color | Incolora |
Punto de fusión | 0°C |
Punto de ebullición | 100°C |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 18.016g/mol |
Filtrado | LF de < 5 μS |
Tratamiento(s) | Double-Distilled |
Densidad | 1.00g/mL |
Cantidad | 5 l |
Forma física | Líquido |