Learn More
Kartell™ Douche Can
Kartell™ Douche Can es una herramienta para irrigación y se proporciona con superficie posterior plana y etiqueta de suspensión
7.10€ - 9.70€
Especificaciones
Descripción | Douche can o irrigador |
---|---|
Material | Polipropileno |
Forma | Cilíndrico |
Tipo | Douche Can |
Diámetro (métrico) | 9,9 mm |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10396251
|
Kartell™
0058900 |
1000 ml | N/A | ||||||
12621006
|
Kartell™
0059000 |
2000 ml |
9.70€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 12-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Kartell™ Douche Can es una herramienta para irrigación y se proporciona con superficie posterior plana y etiqueta de suspensión
- Se suministra con superficie posterior plana
- Incluye etiqueta de suspensión
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Douche can o irrigador | |
Cilíndrico | |
9,9 mm |
Polipropileno | |
Douche Can |