Learn More
Resina de intercambio iónico Dowex™ 50X4-400, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10338613 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
CAS: 11113-61-4
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 11113-61-4
Número MDL MFCD00132725
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dowex™ 50WX4
Forma física Gránulos
Tamaño de partículas Particle size analysis: on 100 mesh (cumulative): <15%, through 325 mesh: <15%
Envase Frasco de plástico
Volumen capacidad total wet volume capacity, H form (meq/mL):> 1.1
Capacidad de retención de agua H form: 64 to 72%
Cantidad 2.5 kg
compliance-icons
Nombre del producto
  • Dowex]TS 50WX4, 200-400 mesh, ion-exchange resin
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1