Learn More
Clorhidrato de doxorrubicina, Fisher BioReagents
Código de producto. 10133293
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Envase:
Vidrio ámbar
Clorhidrato de doxorrubicina
La doxorrubicina HCL es un agente quimioterapéutico. Antitumoral, inmunosupresor y agente antibiótico. Bloquea la ARN polimerasa y la transcriptasa inversa. También inhibe la síntesis de ácidos nucleicos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 25316-40-9
Fórmula molecular C27H30ClNO11
Peso molecular (g/mol) 579.98
Número MDL MFCD00077757,MFCD00077757,MFCD00941448
Clave InChI MWWSFMDVAYGXBV-FGBJBKNOSA-N
Sinónimo doxorubicin hydrochloride, adriamycin, doxorubicin hcl, adriacin, adriblastina, rubex, adriamycin hydrochloride, adriblastin, adriamycin pfs
PubChem CID 129626538
Nombre IUPAC (7R,9R)-7-[(2S,4R,5R,6R)-4-amino-5-hidroxi-6-metiloxan-2-il]oxi-6,9,11-trihidroxi-9-(2-hidroxiacetil)-4-metoxi-8,10-dihidro-7H-tetraceno-5,12-diona; clorhidrato
SMILES [H+].[Cl-].COC1=CC=CC2=C1C(=O)C1=C(O)C3=C(C[C@](O)(C[C@@H]3OC3CC(N)C(O)C(C)O3)C(=O)CO)C(O)=C1C2=O
Specifications
Nombre del producto químico o material Doxorubicin Hydrochloride
Información de descomposición 216°C
Punto de fusión 216°C
Color Naranja
Intervalo de porcentaje de ensayo (by HPLC): ≥95%
Envase Vidrio ámbar
Cantidad 10 mg
Índice Merck 15, 3487
Información de solubilidad Soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 580
Forma física Polvo/Sólido
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Doxorubicin hydrochloride
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H361fd-Se sospecha que perjudica a la fertilidad. Se sospecha que daña al feto.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.