Learn More
Clorhidrato de doxorrubicina, Fisher BioReagents
Código de producto. 10767945
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Envase:
Vidrio ámbar
Clorhidrato de doxorrubicina
La doxorrubicina HCL es un agente quimioterapéutico. Antitumoral, inmunosupresor y agente antibiótico. Bloquea la ARN polimerasa y la transcriptasa inversa. También inhibe la síntesis de ácidos nucleicos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25316-40-9
Fórmula molecular C27H30ClNO11
Peso molecular (g/mol) 579.98
Número MDL MFCD00077757,MFCD00077757,MFCD00941448
Clave InChI MWWSFMDVAYGXBV-FGBJBKNOSA-N
Sinónimo doxorubicin hydrochloride, adriamycin, doxorubicin hcl, adriacin, adriblastina, rubex, adriamycin hydrochloride, adriblastin, adriamycin pfs
PubChem CID 129626538
Nombre IUPAC (7R,9R)-7-[(2S,4R,5R,6R)-4-amino-5-hidroxi-6-metiloxan-2-il]oxi-6,9,11-trihidroxi-9-(2-hidroxiacetil)-4-metoxi-8,10-dihidro-7H-tetraceno-5,12-diona; clorhidrato
SMILES [H+].[Cl-].COC1=CC=CC2=C1C(=O)C1=C(O)C3=C(C[C@](O)(C[C@@H]3OC3CC(N)C(O)C(C)O3)C(=O)CO)C(O)=C1C2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Doxorubicin Hydrochloride
Información de descomposición 216°C
Punto de fusión 216°C
Color Naranja
Intervalo de porcentaje de ensayo (by HPLC): ≥95%
Envase Vidrio ámbar
Cantidad 50 mg
Índice Merck 15, 3487
Información de solubilidad Soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 580
Forma física Polvo/Sólido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Doxorubicin hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H361fd-Se sospecha que perjudica a la fertilidad. Se sospecha que daña al feto.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.