Learn More
Clorhidrato de doxorrubicina, Fisher BioReagents
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Envase:
Vidrio ámbar
Descripción
Clorhidrato de doxorrubicina
La doxorrubicina HCL es un agente quimioterapéutico. Antitumoral, inmunosupresor y agente antibiótico. Bloquea la ARN polimerasa y la transcriptasa inversa. También inhibe la síntesis de ácidos nucleicos.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Doxorubicin Hydrochloride |
Información de descomposición | 216°C |
Punto de fusión | 216°C |
Color | Naranja |
Intervalo de porcentaje de ensayo | (by HPLC): ≥95% |
Envase | Vidrio ámbar |
Cantidad | 5 mg |
Índice Merck | 15, 3487 |
Información de solubilidad | Soluble in water |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 580 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Doxorubicin hydrochloride
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H340-Puede provocar defectos genéticos.
- H350-Puede provocar cáncer.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H361fd-Se sospecha que perjudica a la fertilidad. Se sospecha que daña al feto.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.