Learn More
Succinato de doxilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
50 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Doxylamine succinate |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
Envase | Frasco de vidrio |
Cantidad | 5 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 388.46 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Doxylamine succinate
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.