Learn More
Dräger™ Tubos de detección a corto plazo: formaldehído
Tubos del detector
280.00€ - 307.00€
Especificaciones
Componentes medidos Formaldehído
Rango de humedad De 3 a 15 mg/l
Cantidad 10
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Componentes medidos Tipo de tubo Intervalo de medición Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Componentes medidos Tipo de tubo Intervalo de medición Precio Cantidad y disponibilidad  
10059050
Ver documentos
Dräger™
6733081
Formaldehído Formaldehído 0,2/a De 0,2 a 5
307.00€
paquete de 10
12712517
Ver documentos
Dräger™
8101751
Formaldehído Formaldehído 2/a De 2 a 40
280.00€
paquete de 10
Descripción
Descripción
Los tubos del detector de vidrio se han llenado con un material portador de reactivos inerte (gel de sílice, óxido de aluminio o silicato de aluminio) impregnado con un reactivo indicador. El reactivo produce una indicación colorimétrica en presencia de un gas, vapor o aerosol concreto. Las concentraciones se pueden leer directamente a partir del cambio de color en la escala impresa del tubo. Los tubos están sellados herméticamente. La mayoría tiene dos años de vida útil (si se almacenan a temperatura ambiente). Disponibles en paquetes de diez.
Nota: Algunas pruebas requieren un pretubo o tubo de comparación además del tubo del detector. Estos tubos se incluyen en caja de 10, lo que reduce el número de tubos del detector. El número real de tubos del detector se indican en los gráficos de pedidos.
Información de órdenes
Es posible que el intervalo de medición indicado sea mayor para algunos tubos de detección. Llame a Fisher Scientific™ al 1-800-772-6733 para obtener más información.
Especificaciones
Especificaciones
Formaldehído
De 3 a 15 mg/l
10
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.