Learn More
Dräger™ Bomba de tubo automática X-act™ 5000
Diseñada para mediciones con tubos a corto plazo Draeger y para tubos y sistemas de muestreo
1570.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Diseñada para mediciones con tubos a corto plazo Draeger y para tubos y sistemas de muestreo |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Para el muestreo de gases y vapores tóxicos en el lugar de trabajo |
Código de producto | Marca | Tipo | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
13408309
|
Dräger™
4523500 |
Bomba de tubo automática X-act™ 5000 | Bomba de tubo, correa para el hombro | ||||||
Descripción
- Funcionamiento sencillo y tiempo de medición reducido
- Al pasar el código de barras, se cargan los datos de medición
- Ajuste automático del flujo de gases técnicos
- No se necesita un medidor de flujo externo
- Conexión con tubo giratorio
- Con pantalla de segmentos y matrices, lector de códigos de barras y luces intermitentes
Kit de bomba de tubo automática X-act 5000:
- Incluye bomba con correa para el hombro y batería NiMH recargable
- Con fuente de alimentación
Especificaciones
Diseñada para mediciones con tubos a corto plazo Draeger y para tubos y sistemas de muestreo | |
Para el muestreo de gases y vapores tóxicos en el lugar de trabajo |