Learn More
BRAND™ Base para el frasco de bureta automática Schilling
Código de producto. 10514011 Tienda Brand Productos
Frasco de bureta automática Schilling, 500 ml, cada uno
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Frasco de bureta automática Schilling, 500 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Para uso con buretas automáticas Schilling. Contiene un frasco de plástico de 500 ml con un diámetro de 74 hasta 76 mm.
  • Para uso con buretas automáticas Schilling
  • Contiene un frasco de plástico de 500 ml 500 ml, diámetro de 74 a 76 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Frasco de bureta automática Schilling, 500 ml
Tipo Base para frascos de plástico
Título del producto
BRAND™ Base para el frasco de bureta automática Schilling >