Learn More
Draeger Tubos de corto plazo
Los tubos Draeger, muy fáciles de usar, han demostrado ser un método muy rentable y fiable para la medición de gases.
Marca:  Draeger 8103741
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15648754
  • 229.00€ / paquete de 10
Descripción
  • Mediciones rápidas y específicas
  • Manipulación sencilla mediante la bomba de tubo de tubo Dräger Accuro o automáticamente con el Dräger X-act 5000
  • El campo de aplicación incluye análisis de aire en el lugar de trabajo, análisis técnico de gases en áreas de concentraciones de emisión/inmisión, medición de aire comprimido/gases
  • Mide un gran número de gases y vapores diferentes
Especificaciones
Especificaciones
i-Propanol 50/a
Tubos de muestreo Draeger a corto plazo
Medición puntual de más de 500 gases diferentes