Learn More
Dräger™ Tubo detector: ácido cianhídrico
Para sistema de medición de gases a corto plazo.
Marca:  Dräger™ 8103601
174.31 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 13495918
  • 213.00€ / paquete de 10
Descripción
  • Vial de vidrio sellado
  • Contiene material portador sólido y reactivo químico que reacciona a gases/vapores concretos
  • Proporciona resultados exactos
  • La calibración se mostró en forma de escala impresa en el tubo
  • Aplicaciones en la industria, lucha contra incendios, prevención de desastres, trabajo de laboratorio y protección medioambiental
Especificaciones
Especificaciones
De 0,5 a 100 ppm
Vidrio
Tubo del detector
Ácido cianhídrico
10/paq.