Learn More
Cole-Parmer™ BH-250 Series Dry-Block Heater
Elija un calentador y, a continuación, los bloques que se adapten a sus necesidades de aplicación.
1245.00€ - 1835.00€
Código de producto | Marca | Intervalo de temperatura (métrico) | N.º de bloques | Tipo de controlador | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Intervalo de temperatura (métrico) | N.º de bloques | Tipo de controlador | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11593789
|
Cole-Parmer™
99965-78 |
Ambiente hasta 100 °C | 2 | Digital, RS-232; 200 °C |
1760.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 10-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
13479916
|
Cole-Parmer™
36620-16 |
de 200 °C | 3 | Digital, RS-232; 200 °C |
1750.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 30-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
15275607
|
Cole-Parmer™
36620-10 |
Ambiente +5 °C a 200 °C | 3 | Digital |
1835.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 30-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
15285607
|
Cole-Parmer™
36620-04 |
Ambiente +5 °C a 100 °C | 3 | Digital |
1245.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 03-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
15245607
|
Cole-Parmer™
36620-02 |
Ambient +5° to 100°C | 2 | Digital, Twin Control, 100°C |
1835.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
Descripción
- Precision-engineered heaters with excellent temperature accuracy
- Versatile range of interchangeable heating blocks work with many size sample tubes and plates
- Take up less storage space—lightweight and flat-top surface allow units to be stacked when not in use
Use these heaters as a dry, constant temperature source for various lab and research applications. All models have independent indicator lights to show main power, heater action, and over-temperature cut out. The ''number of blocks accepted'' on the ordering table indicate the number of single-width blocks accepted by each block heater. A heater that accepts two single-width blocks will accept one double-width block. Use three- and four-block models for high-throughput applications such as chemical oxygen demand (COD).
Especificaciones
240 V |