Learn More
DRP1 (C-terminal) Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno | DRP1 (C-terminal) |
---|---|
Concentración | 0.16 mg/mL |
Aplicaciones | Immunoprecipitation, Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16810944
|
Proteintech
12957-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16800944
|
Proteintech
12957-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Dynamin-related protein 1 (DRP1) is a member of the dynamin superfamily of GTPases. Members of this family have diverse cellular functions including vesicle scission, organelle fission, viral resistance, and intracellular trafficking (reviewed in 1). DRP1 affects mitochondrial morphology and is important in mitochondrial and peroxisomal fission in mammalian cells.Especificaciones
DRP1 (C-terminal) | |
Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
O00429, Q8K1M6 | |
10059, 74006 | |
DRP1 (C-terminal) Fusion Protein Ag3644 | |
Primary | |
-20°C | |
DNM1L |
0.16 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
DLP1, DNM1L, DRP1 | |
Dnm1l | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |