Learn More
Equip Labo™ Bancos Dry Bare
631.00€ - 1310.00€
Especificaciones
Capacidad portante (métrico) | 130 kg |
---|---|
Garantía | 12 meses |
Tipo de producto | Banco Dry Bare |
Código de producto | Marca | Fondo (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Fondo (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12556506
|
Equip Labo™
8000 |
600 mm | 600 mm |
631.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12557806
|
Equip Labo™
8010 |
600 mm | 900 mm |
733.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 17-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
12587696
|
Equip Labo™
8020 |
600 mm | 120 cm |
785.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 14-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
12566506
|
Equip Labo™
8030 |
600 mm | 150 cm |
877.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12558335
|
Equip Labo™
8070 |
750 mm | 120 cm |
856.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 30-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
12507806
|
Equip Labo™
8080 |
750 mm | 150 cm |
964.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 01-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
12568335
|
Equip Labo™
8096 |
750 mm | 180 cm |
1310.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 05-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Especificaciones
130 kg | |
12 meses | |
Banco Dry Bare |