Learn More
Jenway™ Portaceldas doble
Admite cubetas de 10 mm cuadradas y tubos de 12,7 mm de diámetro. El portaceldas doble Jenway™ es exclusivo para uso con el espectrofotómetro 6320D.
Marca: Jenway™ 83070-45
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Para su uso exclusivo con el espectrofotómetro visible modelo 6320D
- Admite cubetas de 10 mm cuadradas y tubos de 12,7 mm de diámetro
Especificaciones
Dual Cell Holder | |
Espectrofotómetro visible Jenway 6320D | |
Cubetas de 2 x 10 mm y tubos de 12,7 mm de diámetro |