Learn More
Thermo Scientific Chemicals Dulcitol, 97 %
CAS: 608-66-2 | C6H14O6 | 182.172 g/mol
23.95€ - 278.00€
CAS | 608-66-2 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H14O6 |
Peso molecular (g/mol) | 182.172 |
Número MDL | MFCD00064288 |
Clave InChI | FBPFZTCFMRRESA-GUCUJZIJSA-N |
Sinónimo | dulcitol, galactitol, dulcite, d-galactitol, dulcose, euonymit, melampyrin, melampyrit, d-dulcitol, 2r,3s,4r,5s-hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol |
PubChem CID | 11850 |
ChEBI | CHEBI:16813 |
Nombre IUPAC | (2R,3S,4R,5S)-hexano-1,2,3,4,5,6-hexol |
SMILES | C(C(C(C(C(CO)O)O)O)O)O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11418337
|
Thermo Scientific Chemicals
A18402.14 |
25 g |
23.95€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11428337
|
Thermo Scientific Chemicals
A18402.22 |
100 g |
75.60€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11438337
|
Thermo Scientific Chemicals
A18402.36 |
500 g |
278.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Dulcitol is important in studies related to cataract formation, hepatosplenμly and mental retardation. It is used as a substrate to identify, differentiate and characterize galactitol dehydrogenase(s). It is also used as a reference compound in analytical procedures developed to analyze sugar alcohols in plants and food.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesEl Dulcitol es importante en estudios relacionados con la formación de cataratas, hepatoesplenomegalia y discapacidad intelectual.µ Se utiliza como sustrato para identificar, diferenciar y caracterizar galactitol deshidrogenasa. También se utiliza como compuesto de referencia en procedimientos analíticos desarrollados para analizar alcoholes de azúcar en plantas y alimentos.
Solubilidad
Soluble en agua (30 g/l a 14°C).
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Incompatible con agentes oxidantes. Almacenénese bajo gas inerte seco. Es higroscópico por naturaleza.
608-66-2 | |
182.172 | |
FBPFZTCFMRRESA-GUCUJZIJSA-N | |
11850 | |
(2R,3S,4R,5S)-hexano-1,2,3,4,5,6-hexol |
C6H14O6 | |
MFCD00064288 | |
dulcitol, galactitol, dulcite, d-galactitol, dulcose, euonymit, melampyrin, melampyrit, d-dulcitol, 2r,3s,4r,5s-hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol | |
CHEBI:16813 | |
C(C(C(C(C(CO)O)O)O)O)O |
Especificaciones
Dulcitol | |
187°C to 191°C | |
275°C to 280°C (1 mmHg) | |
MFCD00064288 | |
Hygroscopic | |
dulcitol, galactitol, dulcite, d-galactitol, dulcose, euonymit, melampyrin, melampyrit, d-dulcitol, 2r,3s,4r,5s-hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol | |
FBPFZTCFMRRESA-GUCUJZIJSA-N | |
(2R,3S,4R,5S)-hexano-1,2,3,4,5,6-hexol | |
11850 | |
182.17 |
608-66-2 | |
1.47 | |
C6H14O6 | |
1721903 | |
14,4332 | |
Soluble in water (30g/L at 14°C). | |
C(C(C(C(C(CO)O)O)O)O)O | |
182.172 | |
CHEBI:16813 | |
97% |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 210-165-2
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes