Learn More
Tampón de pH 7 DuraCal™, Hamilton™
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
Especificaciones
Especificaciones
Color | Verde |
pH | 7 |
Forma física | Líquida |
Cantidad | 250 mL |
Tipo de solución | Tampón |
Información de solubilidad | Soluble en agua |