Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Vaso, forma alta, sin pico
Debido a su forma, el vaso de precipitados es un producto universal para una amplia gama de aplicaciones de laboratorio.
64.00€ - 173.00€
Especificaciones
Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Calentamiento; dilución de soluciones; mezcla de varios componentes; medición de cantidades de líquido |
N.° por paquete | 10/paq. |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11770934
|
DWK Life Sciences
211171705 |
50 ml |
64.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11780934
|
DWK Life Sciences
211172401 |
100 ml |
64.80€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11329543
|
DWK Life Sciences
211173603 |
250 ml |
83.60€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11700944
|
DWK Life Sciences
211174102 |
400 ml |
101.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11710944
|
DWK Life Sciences
211174805 |
600 ml |
107.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11720944
|
DWK Life Sciences
211175407 |
1000 ml |
173.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11730904
|
DWK Life Sciences
211172907 |
150 ml |
87.10€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Los vasos de precipitado son recipientes cilíndricos de paredes rectas. Gracias a su forma, el vaso de precipitado es un recipiente universal y, por lo tanto, es idóneo para calentar medios. Se utiliza como vaso receptor, así como para preparar, mezclar y calentar soluciones. Debido a la gran abertura del vaso es posible llenarlo con facilidad. Hay diferentes diseños y tipos de vasos: altos y bajos, con y sin pico, con y sin escala.- Sin pico
- Escala de fácil lectura con divisiones de trazo largo en marcas principales para la medición del contenido
- Impresión vitrificada de permanente durabilidad en color blanco
Especificaciones
Vidrio borosilicatado (3.3) | |
Calentamiento; dilución de soluciones; mezcla de varios componentes; medición de cantidades de líquido | |
10/paq. | |
Esterilizable en autoclave |