Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Vaso, forma baja, con pico
Tienda DWK Life Sciences Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10.000 mL
1000 ml
100 ml
10 ml
150 ml
2000 ml
250 ml
25 ml
3000 ml
400 ml
5000 ml
50 ml
5 ml
600 ml
800 ml
Descripción
Los vasos de precipitados son vasos cilíndricos con una pared lateral recta. Gracias a esta forma, los vasos de precipitados son recipientes de laboratorio de uso universal y suelen servir como vasos de cocción, recipientes de recogida y para preparar, mezclar y calentar soluciones. Se pueden llenar fácilmente a través de la gran abertura del recipiente. Los vasos de precipitados están disponibles en varias formas y tamaños: alto y bajo, con o sin pico, con o sin escala
- Boquilla para un vertido limpio
- Escala de fácil lectura con marcas de graduación para calcular el contenido
- Estampado cerámico blanco de alta resistencia
Especificaciones
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) | 132 mm |
Capacidad (métrico) | 2000 ml |
Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
Para utilizar con (aplicación) | Calentamiento; soluciones diluyentes; mezcla de varios componentes; medición de cantidades de líquidos; tamaños de 5 y 10 ml sin código de rastreo y graduación y tamaño de 10 000 ml de tamaño no DIN/ISO |
N.° por paquete | 10/paq. |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |