Learn More
DWK Life Sciences Pieza para matraz de evaporación DURAN™, en forma de pera
Para el procesamiento posterior como pistón esmerilado.
66.70€ - 523.00€
Especificaciones
Descripción | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Material | Vidrio borosilicatado 3.3 |
Para utilizar con (aplicación) | Para el procesamiento posterior como pistón esmerilado; evaporador giratorio; después del procesamiento posterior, se puede usar para la evaporación de disolventes |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15201639
|
DWK Life Sciences
210285403 |
1000 mL |
365.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 14-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10243401
|
DWK Life Sciences
210286305 |
2000 mL |
523.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 14-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15281629
|
DWK Life Sciences
210283608 |
250 mL |
199.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 14-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15291629
|
DWK Life Sciences
210284407 |
500 mL |
234.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 14-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15271629
|
DWK Life Sciences
210282406 |
100 mL |
155.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 14-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11649848
|
DWK Life Sciences
210286802 |
3000 mL |
66.70€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 14-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Los matraces de evaporación DURAN™ tienen un grosor de pared uniforme y una buena simetría de rotación. Para su uso posterior en evaporadores giratorios para la evaporación de disolventes, se forma o prepara una funda de unión esmerilada estándar.
- En forma de pera
- Los matraces de evaporación tienen un grosor de pared uniforme y una buena simetría de rotación
- Artículos de vidrio para su procesamiento posterior
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Vidrio borosilicatado 3.3 | |
Para el procesamiento posterior como pistón esmerilado; evaporador giratorio; después del procesamiento posterior, se puede usar para la evaporación de disolventes |