Learn More
Hirschmann™ DURAN™ Burette Stopcock Lateral
Spare part for the economical repair of a burette with lateral stopcock.
33.90€
Especificaciones
Material | Glass |
---|---|
Incluye | Glass Key |
Llaves de paso | Lateral |
Tipo | Bureta |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10263671
|
Hirschmann™
8901160 |
Burette 2 to 10 mL |
33.90€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10273861
|
Hirschmann™
8901170 |
Burette 25 mL |
33.90€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10094041
|
Hirschmann™
8901175 |
Burette 50 mL |
33.90€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- With glass key
Especificaciones
Glass | |
Glass Key | |
Lateral | |
Bureta |