Learn More
DWK Life Sciences Condensador de destilado en espiral DURAN™, con 2 juntas esmeriladas estándar y 2 conexiones de tubo de plástico atornilladas
El condensador de la bobina sirve para destilar una mezcla de reacción o para enfriar un condensado.
120.00€
Especificaciones
Material Boro 3.3, PBT, polipropileno, silicona
Para utilizar con (aplicación) Refrigeración de condensados; condensador de producto para separaciones de destilados; destilación
Cantidad 1 unidad
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca N.º de junta cónica estándar Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca N.º de junta cónica estándar Precio Cantidad y disponibilidad  
10528821
Ver documentos
DWK Life Sciences
242537105
NS 24/29
120.00€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 28-07-2025
Añadir a la cesta
10080011
Ver documentos
DWK Life Sciences
242537208
NS 29/32
120.00€
cada uno
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Típico del condensador de bobina es su tubo vertical espiral, que se encuentra en una camisa y por lo tanto lavado alrededor por el medio de refrigeración (a diferencia del refrigerador Dimroth). Debido a este flujo de condensado, el rendimiento de condensación es muy bajo a pesar de que la sección de refrigeración es muy larga. Por lo tanto, este tipo de condensador se utiliza normalmente como condensador adicional posterior y no como condensador de destilación independiente. Debido al mejor drenaje del condensado en el tubo vertical corrugado, el condensador debe instalarse en posición vertical.
  • Normalmente se utiliza como un refrigerador adicional posterior debido a la larga sección de refrigeración
  • Dos olivas de plástico extraíbles para la entrada y salida del medio de refrigeración
  • Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
Especificaciones
Especificaciones
Boro 3.3, PBT, polipropileno, silicona
Refrigeración de condensados; condensador de producto para separaciones de destilados; destilación