Learn More
DWK Life Sciences Condensador Dimroth DURAN™, con 2 juntas esmeriladas estándar y 2 conexiones de tubo de plástico atornilladas
El condensador Dimroth, con su espiral de refrigeración interna, tiene una gran superficie de refrigeración y a menudo se utiliza como condensador de reflujo.
Marca:  DWK Life Sciences 242546101
87.72 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15630775
  • 104.00€ / cada uno
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Description
Description
Gracias a la espiral de refrigeración interna, el condensador Dimroth se caracteriza por su gran superficie de refrigeración (flujo de refrigerante en principio de contraflujo). La aplicación más conocida del condensador Dimroth es el condensador de reflujo. Se calienta una mezcla de reacción, los vapores resultantes se condensan en la espiral de refrigeración y se devuelven a la mezcla de reacción.
  • El condensador Dimroth consta de un condensador de bobina situado dentro de un tubo
  • Este tipo de condensador tiene una mayor superficie de intercambio de calor y, por lo tanto, un mejor efecto de refrigeración que el condensador Liebig o el Allihn
  • Dos olivas de plástico extraíbles para la entrada y salida del medio de refrigeración
  • Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Producto y condensador de reflujo; destilación; los condensadores de 160 mm (con junta esmerilada estándar 14/23) y de 250 mm (con junta esmerilada estándar 24/29 y junta esmerilada estándar 29/32) son tamaños especiales y no conformes a DIN
NS 14/23
Tamaño no DIN
160 mm
Boro 3.3, PBT, polipropileno, silicona
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.