Learn More
DWK Life Sciences Adaptador de expansión DURAN™, toma/cono
Expansión del manguito al núcleo.
Marca:  DWK Life Sciences 286524609
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15834808
  • 114.00€ / paquete de 10
Solo quedan null
En stock
Descripción
Los adaptadores se utilizan para conectar dos componentes con diferentes tamaños NS. Las piezas de expansión DURAN™ permiten la conexión de un manguito más pequeño a un núcleo más grande.
  • Las piezas de expansión permiten la conexión de un manguito más pequeño a un núcleo más grande y, por lo tanto, el uso de componentes de junta esmerilada de diferente tamaño.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
10/Paq.
Conexión de dos componentes con diferentes tamaños de junta esmerilada estándar
Toma NS 14/23, cono NS 24/29