Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Matraz con fondo redondo de cuatro cuellos
Especialmente fabricado para reacciones y se puede utilizar para crear soluciones o sujetar, contener y recoger productos químicos. Los matraces con fondo redondo de cuatro cuellos Lenz Laborglasinstrumente™ se han fabricado con vidrio DURAN™ duradero.
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 03344458
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Conforme a DIN 12392
- Con juntas cónicas laterales
- 3 cuellos laterales paralelos en un ángulo de 90°
- Con etiqueta de inscripción
- Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
DIN 12392 | |
Vidrio de borosilicato, Vidrio Duran | |
1 unidad | |
Forma redonda |
500 ml | |
Cuatro cuellos | |
NS 29/32 | |
105 mm |