Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Tubos de rosca con cono NS
Proporciona conexiones a prueba de fugas fáciles y sencillas con los aparatos del laboratorio. Los tubos de rosca Lenz Laborglasinstrumente™ con cono NS se han fabricado con vidrio de borosilicato DURAN™ duradero.
Marca:  Lenz Laborglasinstrumente™ 01311419
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10597741
  • 10.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 22-07-2025
Descripción
  • Conforme a DIN 12257
  • Disponibles en una amplia gama de tamaños de tomas y roscas
  • Menos necesidad de grasa
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
  • Con junta cónica esmerilada, alta precisión cónica y excelente estanqueidad
Especificaciones
Especificaciones
1 unidad
NS 19/26
GL 14
Vidrio Duran