Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Tubo de rosca de vidrio Duran™
Tubo de rosca de vidrio Duran™ con cono NS, tapón y sellado.
Marca:  Lenz Laborglasinstrumente™ 01301814
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11913341
  • 26.00€ / cada uno
Fecha estimada de envoi: 03-06-2025
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Vidrio Duran™
Especificaciones
Especificaciones
NS 14/23
Vidrio Duran
1 unidad
Abertura de tapón de rosca, anillo de sellado de silicona, arandelas de PTFE
Tubo de rosca
GL 18