Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Adaptador de toma de vidrio Duran™
Marca:  Lenz Laborglasinstrumente™ 01100129
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10412931
  • 41.00€ / paquete de 10
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 04-08-2025
Especificaciones
Forma E de la norma DIN 12249, además del estándar DIN
130mm
Adaptador de toma
Tamaño de toma/tamaño de cono: NS 29/32
Vidrio Duran
10Pack
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Lenz Laborglasinstrumente™ Adaptador de toma de vidrio Duran™ > Tamaño de toma/tamaño de cono: NS 29/32