Learn More
Hirschmann™ Tubos de ensayo DURAN™ con graduaciones en azul
Fabricado en vidrio de borosilicato 3.3 DURAN™ para ofrecer una excelente resistencia a los productos químicos y los choques térmicos.
Marca: Hirschmann™ 6400160
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Con boquilla para un vertido fácil y sin derrames
- Base redonda
- Transparente para ofrecer una excelente visibilidad
- Disponibles en una gama de capacidades
Especificaciones
Transparente | |
170 mm | |
Boquilla | |
Sí | |
Tubo de ensayo |
10 ml | |
Vidrio de borosilicato | |
10/Paq. | |
14 mm | |
0.1 mL |